Läs mer
2-Klor-5-(trifluormetyl)bensenboronsyra, 96 %
Produktkod. 11354546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354546 5 g 5g
11344546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20104.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 182344-18-9 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182344-18-9
Molekylformel C7H5BClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.37
MDL-nummer MFCD00797335
InChI-nyckel YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, pubchem1800, acmc-1c23a, ksc489k6p
PubChem CID 2782670
IUPAC-namn [2-klor-5-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.38
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.