Läs mer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11464457
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11464457 5 g 5g
11454457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11464457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20476.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54090-08-3
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.054
MDL-nummer MFCD00052310
InChI-nyckel ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC-namn 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Kokpunkt 117°C to 119°C (1.0 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 279.07
Procent renhet 97%