Läs mer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456806 1 g 1g
11466806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23937.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64372-62-9
Molekylformel C8H6ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 210.58
MDL-nummer MFCD01631469
InChI-nyckel VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzylalcohol, 4-chloro-3-hydroxymethyl benzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenemethanol, benzenemethanol, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2778110
IUPAC-namn [2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smältpunkt 57°C to 60°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.58
Procent renhet ≥97%