Läs mer
2-Klor-5-(trifluormetyl)fenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11392337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392337 5 g 5g
11382337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09899.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221,563 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50528-86-4
Molekylformel C8H3ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 221.563
MDL-nummer MFCD00037029
InChI-nyckel WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
PubChem CID 2733263
IUPAC-namn 1-klor-2-isocyanato-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.48
Kokpunkt 52 °C till 53 °C (3 mmHg)
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 2112804
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 221.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.