Läs mer
2-klor-5-(trifluormetyl)pyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446747
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15446747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33863.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 799557-87-2
Molekylformel C5H2ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 182.53
MDL-nummer MFCD13189478
InChI-nyckel AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)pyrazin
LEDER C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Kokpunkt 85°C (112 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3267
Formel vikt 182.53
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.