Läs mer
2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10008179
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10008179 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10008179 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00257DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 505084-59-3
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H3ClF3NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
InChI-nyckel RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 225.551
PubChem CID 12140227
Formel vikt 225.55
Procent renhet 97%