Läs mer
2-Klor-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 11348035
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348035 25 g 25g
11358035 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08207.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52334-81-3
Molekylformel C6H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 181.54
MDL-nummer MFCD00042225
InChI-nyckel JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 29 °C till 33 °C
Densitet 1.417
Kokpunkt 152 °C till 153 °C
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3649688
Formel vikt 181.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.