Läs mer
2-Klor-5-(trifluormetyl)pyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 52334-81-3 |
| Molekylformel | C6H3ClF3N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC-namn | 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.54 |
| Formel vikt | 180.9906 |