Läs mer
2-Klor-5-(trifluormetyl)pyridin, TRC
Produktkod. 30357088
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357088 10 g
30351576 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30357088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59617610G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 52334-81-3
Molekylformel C6H3ClF3N
Kvantitet 10 g
Synonym 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
LEDER FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC-namn 2-klor-5-(trifluormetyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 181.54
Formel vikt 180.9906