missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Kloro-6-(2-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurin, TRC

Produktkod. 30366134
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366134 50 mg
30351684 10 mg
30361503 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36661050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 500568-72-9
Molekylformel C15 H16 Cl N5 O
Molekylvikt (g/mol) 317.77
IUPAC-namn 2-[[(2-klor-9-propan-2-ylpurin-6-yl)amino]metyl]fenol
LEDER CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3O)nc(Cl)nc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-(2-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16ClN5O/c1-9(2)21-8-18-12-13(19-15(16)20-14(12)21)17-7-10-5-3-4-6-11(10)22/h3-6,8-9,22H,7H2,1-2H3,(H,17,19,20)
Formel vikt 317.1043
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.