Läs mer
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate |
| CAS | 2727065-71-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 Cl N3 O2 . C H4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP) as Mesilate, Doxazosin Related Compound C as Mesylate, Doxazosin Mesilate Impurity F as Mesilate, Doxazosin Impurity F as Mesilate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| LEDER | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine;methanesulfonic acid |
| Visa mer |