missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Mikromol™

Produktkod. 30463151
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463151 4 x 25 mg
17943666 100 mg
17980586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463151 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0386.1200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
CAS 2727065-71-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 Cl N3 O2 . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP) as Mesilate, Doxazosin Related Compound C as Mesylate, Doxazosin Mesilate Impurity F as Mesilate, Doxazosin Impurity F as Mesilate
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
Lösningstyp Neat
LEDER COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine;methanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 335.76
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 335.0343 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.