Läs mer
2-Kloro-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin, Mikromol™
Produktkod. 30052419
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052419 25 mg
17950346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052419 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0085.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Kloro-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
CAS 23680-84-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 Cl N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
LEDER COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
IUPAC-namn 2-klor-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 239.66
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 239,0462 g/mol