Läs mer
2-Kloro-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin, Mikromol™
Beskrivning
2-Kloro-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| CAS | 23680-84-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14) |
| LEDER | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-klor-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin |
| Visa mer |