Läs mer
2-klor-6-cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362899 1 g 1g
11372899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27748.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 33252-29-8 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33252-29-8
Molekylformel C6H3ClN2
Molekylvikt (g/mol) 138.55
MDL-nummer MFCD00274527
InChI-nyckel PGZHSVWXFKKCNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-cyanopyridine, 6-chloropicolinonitrile, 6-chloro-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 6-chlorpyridin-2-carbonitril, pubchem2163, acmc-1adyc, 2-cyano-6-chloropyridine
PubChem CID 118424
IUPAC-namn 6-klorpyridin-2-karbonitril
LEDER ClC1=CC=CC(=N1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-cyanopyridine
Smältpunkt 85°C to 88°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 138.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.