Läs mer
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11312689
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312689 1 g 1g
11322689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26719.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886499-54-3
Molekylformel C8H7BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 253.50
MDL-nummer MFCD04115945
InChI-nyckel BIXHHCSLGATAOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
PubChem CID 3863293
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-3-chloro-1-fluoro-4-methoxybenzene
LEDER COC1=C(Cl)C(CBr)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Smältpunkt 48°C to 50°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 253.5
Procent renhet 97%