Läs mer
2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10210113 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10210113 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10210113 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376140010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
CAS 104451-99-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 46.0°C to 50.0°C
Färg White
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H6ClFO
Linjär formel F(Cl)C6H2(CH3)CHO
MDL-nummer MFCD01631360
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-6-fluoro-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-fluoro-3-methyl, acmc-20anyq, pubchem2882, 2-chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-fluoro-5-methyl-6-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-3-methyl, 2-chloranyl-6-fluoranyl-3-methyl-benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
InChI-nyckel CSYKEPRGLYWJCW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1)F)C=O)Cl
IUPAC-namn 2-chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 172.583
PubChem CID 736334
Formel vikt 172.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Solid