Läs mer
2-Chloro-6-fluoroaniline, 98%
Produktkod. 11452538
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452538 1 g 1g
11462538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15848.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 363-51-9 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 363-51-9
Molekylformel C6H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 145.56
MDL-nummer MFCD00040309
InChI-nyckel ZJLAWMDJTMMTQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-aniline, 2-chloro-6-fluoro-phenylamine, 6-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1528, 2-fluoro-6-chloroaniline, acmc-209im1, 2-chloro-6-fluoro aniline, 2-chloro-6-fluorobenzenamine, 2-chloro-6-fluorophenylamine
PubChem CID 2734205
IUPAC-namn 2-klor-6-fluoranilin
LEDER NC1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluoroaniline
Densitet 1.316
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Kokpunkt 67°C to 69°C (14 mmHg)
Formel vikt 145.56
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.