Läs mer
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 387-45-1 |
| Molekylformel | C7H4ClFO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Fluoro-6-chlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| LEDER | Fc1cccc(Cl)c1C=O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-6-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.56 |
| Formel vikt | 157.9935 |