Läs mer
2-Klor-6-fluorobenzaldoxim, 97 %
Produktkod. 11313656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313656 1 g 1g
11323656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14719.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 443-33-4 | C7H5ClFNO | 173,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443-33-4
Molekylformel C7H5ClFNO
Molekylvikt (g/mol) 173.57
MDL-nummer MFCD00837704
InChI-nyckel OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, 2-chloro-6-fluorobenzaldoxime, 6-chloro-2-fluorophenyl hydroxyimino methane, pubchem2883, e-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, 1e-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, e-1-2-chloro-6-fluorophenyl-n-hydroxymethanimine, ne-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2-chloranyl-6-fluoranyl-phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 7329318
LEDER O\N=C\C1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
Smältpunkt 125°C to 127°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3247886
IUPAC-namn (E)-N-[(2-klor-6-fluorfenyl)metyliden]hydroxylamin
Formel vikt 173.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.