Läs mer
2-klor-6-fluorbensen-1-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722937 5 g 5g
10260495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722937 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06439DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 79455-63-3
Molekylformel C7H3Cl2FO
Molekylvikt (g/mol) 192.998
InChI-nyckel GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
IUPAC-namn 2-klor-6-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193
Procent renhet 97%