Läs mer
2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439857 5 g 5g
15429857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 313545-32-3
Molekylformel C6H5BClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.36
MDL-nummer MFCD04039892
InChI-nyckel NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
PubChem CID 3549395
IUPAC-namn (2-klor-6-fluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 131°C to 135°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.37
Procent renhet 97%