Läs mer
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11450208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450208 5 g 5g
11460208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23762.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79455-63-3
Molekylformel C7H3Cl2FO
Molekylvikt (g/mol) 192.998
MDL-nummer MFCD00178746
InChI-nyckel GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2736547
IUPAC-namn 2-klor-6-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4980867
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 193.01
Procent renhet 98%