Läs mer
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11444004
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444004 5 g 5g
11454004 25 g 25g
11464004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11978.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56456-50-9 | C7H6ClFO | 160.572 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56456-50-9
Molekylformel C7H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 160.572
MDL-nummer MFCD00004608
InChI-nyckel ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol, 2-chloro-6-fluorophenyl methanol, 2-chloro-6-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-6-chlorobenzyl alcohol, unii-5k0sc480hm, benzenemethanol, 2-chloro-6-fluoro, 6-fluoro-2-chlorobenzyl alcohol, 2-chloro-6-fluorobenzylic alcohol, pubchem3427, acmc-1axh3
PubChem CID 91868
IUPAC-namn (2-klor-6-fluorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CO)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Smältpunkt 42°C to 44°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1938353
Formel vikt 160.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.