Läs mer
2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11954531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11954531 5 g 5g
11944531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11954531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 68220-26-8
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.47
MDL-nummer MFCD00040126
InChI-nyckel IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzylbromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro-benzene, benzene, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, pubchem4894, acmc-1bdpq
PubChem CID 2773625
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
LEDER FC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.6290g/mL, 1.629
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Linjär formel Cl(F)C6H3CH2Br
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.47
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.