Läs mer
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11461237
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11461237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24196.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68220-26-8
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.47
MDL-nummer MFCD00040126
InChI-nyckel IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzylbromide, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro-benzene, benzene, 2-bromomethyl-1-chloro-3-fluoro, 2-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-2-chloro-6-fluorotoluene, pubchem4894, acmc-1bdpq
PubChem CID 2773625
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
LEDER FC1=CC=CC(Cl)=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
Densitet 1.629
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 223.48
Procent renhet 97%