Läs mer
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11408693
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408693 5 g 5g
11418693 25 g 25g
11428693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10460.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 37777-76-7 | C8H6ClFO2 | 188.582 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37777-76-7
Molekylformel C8H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 188.582
MDL-nummer MFCD00004319
InChI-nyckel GUAIAAXDEJZRBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem4254, acmc-1aewm, rarechem al bo 0114
PubChem CID 123464
IUPAC-namn 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
Smältpunkt 120°C to 124°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4401142
Formel vikt 188.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.