Läs mer
2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-fluorophenylacetic Acid |
| CAS | 37777-76-7 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl F O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.58 |
| Formel vikt | 188.004 |