Läs mer
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11488853
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488853 100 g 100g
11468853 5 g 5g
11478853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11023.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile may be used in synthesis of aryl fluorinated building blocks.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75279-55-9
Molekylformel C8H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 169.583
MDL-nummer MFCD00001900
InChI-nyckel ZGSAFMIRVLOISC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-6-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-chloro-6-fluorobenzeneacetonitrile, pubchem10416, acmc-209oxp, ksc494e1d
PubChem CID 123575
IUPAC-namn 2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetonitrile
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 85°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 7423296
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 169.59
Procent renhet 98%