Läs mer
2-klor-6-hydroxipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474544
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474544 25 g 25g
11484544 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13164.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16879-02-0 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
6-klor-2-hydroxipyridin användes för att studera syntesen, elektrokemin, spektroskopiska egenskaperna och röntgenkristallstrukturen hos Os2Cl(chp)4 (chp = 6-klor-2-hydroxipyridinat)-komplexet. Den genomgår smältreaktion med Os2(O2CCH3)4CI2 vid 145 C °för att ge Os2CI4(chp) och Os2Cl(chp)4.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-klor-2-hydroxipyridin användes för att studera syntes, elektrokemi, spektroskopiska egenskaper och röntgenkristallstruktur av Os2Cl(chp)4 (chp = 6-klor-2-hydroxipyridinat) komplex. Den genomgår smältreaktion med Os2(O2CCH3)4CI2 vid 145 °C för att ge Os2CI4(chp) och Os2Cl(chp)4.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ tillräcklig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16879-02-0
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.543
MDL-nummer MFCD00006278
InChI-nyckel CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
PubChem CID 85621
IUPAC-namn 6-klor-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Smältpunkt 129°C to 131°C
Flampunkt 163°C (325°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 108665
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropyridin-2-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.