missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-klor-6-hydroxipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11484544
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484544 100 g 100g
11474544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11484544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13164.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 16879-02-0 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol

6-klor-2-hydroxipyridin användes för att studera syntesen, elektrokemin, spektroskopiska egenskaperna och röntgenkristallstrukturen hos Os2Cl(chp)4 (chp = 6-klor-2-hydroxipyridinat)-komplexet. Den genomgår smältreaktion med Os2(O2CCH3)4CI2 vid 145 C °för att ge Os2CI4(chp) och Os2Cl(chp)4.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
6-klor-2-hydroxipyridin användes för att studera syntes, elektrokemi, spektroskopiska egenskaper och röntgenkristallstruktur av Os2Cl(chp)4 (chp = 6-klor-2-hydroxipyridinat) komplex. Den genomgår smältreaktion med Os2(O2CCH3)4CI2 vid 145 °C för att ge Os2CI4(chp) och Os2Cl(chp)4.

Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ tillräcklig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16879-02-0
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.543
MDL-nummer MFCD00006278
InChI-nyckel CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
PubChem CID 85621
IUPAC-namn 6-klor-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CC(=O)NC(=C1)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Smältpunkt 129°C to 131°C
Flampunkt 163°C (325°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 108665
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.