Läs mer
2-Chloro-6-hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-hydroxypyridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8) |
| Formel vikt | 128.9981 |