Läs mer
2-klor-6-metoxi-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782313
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10782313 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10782313 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC01057EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
CAS 38533-61-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5ClN2O3
MDL-nummer MFCD00130268
Kvantitet 10 g
Synonym 2-chloro-3-nitro-6-methoxypyridine, pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro-pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3 or 5-nitropyridine, pubchem4044, acmc-1agmz, ksc226c7t, 2-chloro-3nitro-6-methoxy-pyridine, 6-methoxy-2-chloro-3-nitropyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
InChI-nyckel DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C(Cl)=N1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 2-klor-6-metoxi-3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 188.57
PubChem CID 2795029
Formel vikt 188.57
Procent renhet 97%