Läs mer
2-Kloro-6-metoxi-3-nitropyridin, 98 %
Produktkod. 15431119
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431119 100 g 100g
15421119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64076.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 38533-61-8 | C6H5ClN2O3 | 188,57 g/mol
6-metoxi-3-nitropyridin-2-karbonitril syntetiserades från 2-klor-6-metoxi-3-nitropyridin. Reatant i suzuki- och negishi-kopplingarnas reaktion. Även som finkemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-metoxi-3-nitropyridin-2-karbonitril syntetiserades från 2-klor-6-metoxi-3-nitropyridin. Reatant i suzuki- och negishi-kopplingarnas reaktion. Även som finkemisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38533-61-8
Molekylformel C6H5ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.57
MDL-nummer MFCD00130268
InChI-nyckel DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-6-methoxypyridine, pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro, 2-chloro-6-methoxy-3-nitro-pyridine, 2-chloro-6-methoxy-3 or 5-nitropyridine, pubchem4044, acmc-1agmz, ksc226c7t, 2-chloro-3nitro-6-methoxy-pyridine, 6-methoxy-2-chloro-3-nitropyridine, 2-chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
PubChem CID 2795029
IUPAC-namn 2-klor-6-metoxi-3-nitropyridin
LEDER COC1=CC=C(C(Cl)=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Smältpunkt 78°C to 80°C (literature)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1454907
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 188.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.