Läs mer
2-Kloro-6-metoxi-7-deazapurin, TRC
Produktkod. 30367170
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367170 500 mg
30353930 100 mg
30362022 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367950500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96022-77-4
Molekylformel C7 H6 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 183.6
IUPAC-namn 2-klor-4-metoxi-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
LEDER COc1[nH]c(Cl)nc2nccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-4-2-3-9-5(4)10-7(8)11-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Formel vikt 183.0199