Läs mer
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-methoxybenzonitrile |
| CAS | 6575-10-6 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(Cl)c1C#N |
| IUPAC-namn | 2-chloro-6-methoxybenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.59 |
| Formel vikt | 167.0138 |