Läs mer
2-klor-6-metoxiisonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334492
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10334492 1 g 1g
10405912 10 g 10g
10307734 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10334492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03693DA
Kemiska identifierare
CAS 15855-06-8
Molekylformel C7H6ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 187.579
MDL-nummer MFCD00173928
InChI-nyckel PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methoxyisonicotinic acid, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-6-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxyisonicotinicacid, acmc-1bs54, ksc173i0h, 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 2782124
IUPAC-namn 2-klor-6-metoxipyridin-4-karboxylsyra
LEDER COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.58
Procent renhet 97%