Läs mer
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15289816 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15289816 5 g 5g
15279816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15289816 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1099597-74-6
Molekylformel C7H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 195.57
InChI-nyckel DIFCQOVMVHCCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-?chloro-?6-?methyl-?3-? trifluoromethyl ?
PubChem CID 37863457
IUPAC-namn 2-chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
LEDER CC1=NC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 30°C to 32°C
Kokpunkt 84°C to 86°C (24.0 Torr)
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 195.57
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.