Läs mer
2-klor-6-metyl-4-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10574695
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10574695 5 g 5g
10732863 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10574695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD10452DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22123-14-4
Molekylformel C7H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 195.57
MDL-nummer MFCD00052900
InChI-nyckel SXLBWNSGCIEART-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-chlor-6-methyl-4-trifluormethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem9219, 6-chloro-4-trifluoromethyl-2-picoline, 2-chloranyl-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736626
IUPAC-namn 2-klor-6-metyl-4-(trifluormetyl)pyridin
LEDER CC1=NC(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 195.57
Procent renhet 97%