Läs mer
2-klor-6-metyl-4-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 195.57 |
| Procent renhet | 97% |