Läs mer
2-Klor-6-metylanilin, Mikromol™
Produktkod. 30050425
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050425 100 mg
1 options
Produktkod. 30050425 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3451.040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Klor-6-metylanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloro-6-methylaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenamine, 2-chloro-6-methyl-, o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1cccc(Cl)c1N
IUPAC-namn 2-kloro-6-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 141,0345 g/mol