Läs mer
2-Chloro-6-methylaniline, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10661745 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10661745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Smältpunkt 2.0°C
Densitet 1.1520g/mL, 1.152
Kokpunkt 215.0°C
Flampunkt 98°C
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H8ClN
Linjär formel ClC6H3(CH3)NH2
Brytningsindex 1.5750 to 1.5780
MDL-nummer MFCD00007679
Kvantitet 10 g
Beilstein 12,I,388
Synonym 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible in water. Other solubilities: miscible with toluene and chlorobenzene
InChI-nyckel WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC(Cl)=C1N
IUPAC-namn 2-chloro-6-methylaniline
Molekylvikt (g/mol) 141.60
PubChem CID 6897
Formel vikt 141.6
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-6-methylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.