Läs mer
2-Kloro-6-metylanilin, TRC
Produktkod. 30364699
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364699 1 g
30363243 100 g
30350016 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3690701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-63-8
Molekylformel C7 H8 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Synonym o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
IUPAC-namn 2-kloro-6-metylanilin
LEDER Cc1cccc(Cl)c1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylaniline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Formel vikt 141.0345