Läs mer
2-Kloro-6-metylbenzonitril, 98 %
Product Code. 11360174
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11360174 5 g 5g
11350174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11360174 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L00706.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6575-09-3
MDL-nummer MFCD00001782
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Smältpunkt 79 °C till 83 °C
Kvantitet 5 g
Odör Kännetecken
Molekylformel C7H5ClN2
UN-nummer UN3439
Beilstein 2246414
Synonym 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
Kokpunkt 143 °C (38 mmHg)
InChI-nyckel MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
IUPAC-namn 2-amino-6-klorbensonitril
Molekylvikt (g/mol) 152.58
PubChem CID 81056
Formel vikt 151.6
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.