Läs mer
2-klor-6-metylisonikotinsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510365
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510743 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10520743 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10269763 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10510743 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03759DA
Kemiska identifierare
CAS 25462-85-5
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
InChI-nyckel ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
PubChem CID 141209
IUPAC-namn 2-klor-6-metylpyridin-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.58
Procent renhet 95%