Läs mer
2-klor-6-metylisonikotinsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10510743
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510743 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10520743 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10269763 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10510743 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03759DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 25462-85-5
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
InChI-nyckel ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
PubChem CID 141209
IUPAC-namn 2-klor-6-metylpyridin-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.58
Procent renhet 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.