Läs mer
2-klor-6-metylnikotinamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10500173
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10500173 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10089541 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10500173 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04933DA
Kemiska identifierare
CAS 54957-84-5
Molekylformel C7H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 170.596
MDL-nummer MFCD00173783
InChI-nyckel QFRWKKWOCPTEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-6-methylincotinamide, 6-methyl-2-chloronicotinamide
PubChem CID 2799581
IUPAC-namn 2-klor-6-metylpyridin-3-karboxamid
LEDER CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylnicotinamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.6
Procent renhet 95%