Läs mer
2-Chloro-6-methylnicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11441518
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11441518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13857.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30529-70-5
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00134165
InChI-nyckel ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
PubChem CID 121724
IUPAC-namn 2-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
LEDER CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Smältpunkt 157°C to 162°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 473070
Formel vikt 171.58
Procent renhet 97%