Läs mer
2-Chloro-6-methylnicotinic acid, 98+%
Produktkod. 10282362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10282362
Brand: Thermo Scientific Acros 270810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 30529-70-5 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30529-70-5
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00134165
InChI-nyckel ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
PubChem CID 121724
IUPAC-namn 2-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
LEDER CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157.0°C to 161.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder