Läs mer
2-Kloro-6-metylfenol, 98 %
Produktkod. 11392236
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
4.16ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392236 5 g 4.16ml
11302246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03617.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-64-9 | C7H7ClO | 142,582 g/mol
2-klor-6-metylfenol är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-klor-6-metylfenol är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes,
läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten (24 mg
/ml vid 25 C).°
Noteringar
Förvaringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-64-9
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00020000
InChI-nyckel YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol
PubChem CID 6898
IUPAC-namn 2-klor-6-metylfenol
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6-methylphenol
Densitet 1.201
Kokpunkt 75 °C till 76 °C (12 mmHg)
Flampunkt 72 °C (161 °F)
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2669
Beilstein 774623
Löslighetsinformation Löslig i vatten (24 mg/ml vid 25 °C).
Formel vikt 142.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-6-methylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-o-cresol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.